Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit di primo soccorso flessibile per 4 persone
Descrizione
- Hydrogel burn compress helps to reduce swelling While providing immediate cooling, relieves pain and moisturizes the skin.
- Survival blanket
- Bandages, compresses, forceps. gloves
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 170 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | In tutti i luoghi di lavoro |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Product Type | Kit di pronto soccorso |
| Colore | Red |
| Include | 5 compresse di garza sterili 200 x 200 mm, 1 garza 70 x 3000 mm, 1 nastro espandibile 3000 x 70 mm, 1 medicazione compressiva sterile 2500 m x 60 mm, 1 medicazione compressiva sterile 100 x 2500mm, 10 cerotti adesivi assortiti, 1 rotolo di nastro, 2 compresse di garza imbevute di alcol, 2 zanzariere |
| Sufficiente per | da 4 a 10 persone |
| Larghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
Titolo del prodotto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?