Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit di primo soccorso flessibile per 4 persone
Codice prodotto. 11778383
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
170 mm
Sufficiente per:
da 1 a 4 persone
da 4 a 10 persone
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Sufficiente per Dimensione della confezione
11778383 50 mm da 1 a 4 persone Pezzo
11718383 170 mm da 4 a 10 persone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11778383 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 7240107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    24.22€ / pezzi 1
    Risparmia 19.88€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Handle emergency medical treatment with the Esculape™ Portable First Aid Kit in Red Pouch . It includes the essential tools, bandages and burn components to handle immediate care.
  • Hydrogel burn compress helps to reduce swelling While providing immediate cooling, relieves pain and moisturizes the skin.
  • Survival blanket
  • Bandages, compresses,,forceps. gloves
Specifica
Profondità (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per uso professionale, attività sportive o viaggi
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Kit di pronto soccorso
Colore Red
Include 1 telo di sopravvivenza, 2 confezioni da 5 compresse di garza, 1 rotolo di cerotto adesivo da 5000 x 20 mm, 2 garze da 3000 x 70 mm, 10 cerotti adesivi, 4 clip di fissaggio per bende, 3 compresse di garza imbevute di alcol, 3 compresse di garza imbevute di clorexidina, 3 compresse di garza per contusioni, 3 compresse di garza contro le punture di insetto, 1 paio di forbici, 1 pinzetta per schegge, 2 paia di guanti in vinile, 1 guida
Sufficiente per da 1 a 4 persone
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm