Learn More
IL-28B/IFN-lambda 3 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602738 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602738 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602738 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP241236B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.94€
    715.05€ / 0.1mL
    Risparmia 128.89€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IL-28B/IFN-lambda 3 Polyclonal antibody specifically detects IL-28B/IFN-lambda 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IL-28B/IFN-lambda 3
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene interleukin-28B, IL28B, IL-28B, IL28C, interferon, lambda 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human IL-28B. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of IL-28B . Amino Acid Squence: IQPQPTAGPRTRGRLH
Metodo di purificazione Peptide affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 282617
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus