Learn More
BRAND™ Flexible Discharge Tube with Recirculation Valve for Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Codice prodotto. 15448043 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For nominal capacity of 2, 5, 10mL
For nominal capacity of 25, 50, 100mL
Diametro collo esterno (sistema metrico):
3 mm
4.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro collo esterno (sistema metrico) Dimensione della confezione
15448043 For nominal capacity of 2, 5, 10mL 3 mm Pezzo
15458043 For nominal capacity of 25, 50, 100mL 4.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448043 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 708132
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Manufactured from PTFE with a coiled cord approx. 800mm in length.
  • With safety handle
  • Not suitable for HF
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) For nominal capacity of 2, 5, 10mL
Quantità 1/Pk.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3 mm