Learn More
BRAND™ Flexible Discharge Tubing for seripettor™ Bottletop Dispensers
Codice prodotto. 10191671 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 and 10mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser
25mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10191671 2 and 10mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser Pezzo
10745774 25mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10191671 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 704522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.50€
    91.11€ / pezzi 1
    Risparmia 6.39€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE dosing tube is spiraled with a length of 800mm. For use with seripettor™ Bottletop Dispensers.
  • Spiraled PTFE dosing tube
  • Length: 800mm
  • Includes safety handle
  • Not suitable for peroxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Flexible Discharge Tube
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 and 10mL Seripettor and Seripettor Pro bottletop dispenser
Include Safety handle
Lunghezza (sistema imperiale) 31.49 in.
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.