Learn More
Esculape Laboratoire™ Flexible Special Rescue Kit
Codice prodotto. 11739112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11739112 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11739112 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 7180405
Spedizione stimata: 24-07-2026
Specifica
Profondità (sistema metrico) 4 cm
Lunghezza (sistema metrico) 9 cm
Product Type Flexible Special Rescue Kit
Include 1 survival blanket, 1 face shield mouth to mouth, 2 sterile compresses 20 x 20cm, 1 compression bandage 6 x 250cm, 2 to the disinfecting wipes, 1 pair of Vinyl gloves, first aid kit flexible
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 13 cm