Learn More
Molecular Devices FlexStation™ 3 Microplate Reader without Pipettor Head
Codice prodotto. 31935892 Sfoglia Tutto Molecular Devices Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di rilevatore:
Photomultiplier Tube (PMT)
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di rilevatore Dimensione della confezione
31935892 Photomultiplier Tube (PMT) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31935892 Fornitore Molecular Devices N. del fornitore FLEX3
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Perform flexible microplate‐based assays with integrated detection capabilities. Supports multi‐mode workflows for biochemical and cell‐based applications.
  • Designed for multi-mode detection workflows in microplate-based assays
  • Supports biochemical and cell-based assay applications
  • Enables flexible assay setup with configurable detection parameters
  • Supports microplate-based workflows across multiple life science applications
  • Designed for integration with automated liquid handling using optional pipettor head
  • Integrated with SoftMax Pro Software for data acquisition and analysis
  • Supports scalable assay workflows for research environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Microplate Reader
Tipo di rilevatore Photomultiplier Tube (PMT)
Interfaccia PC Control, Internal Software
Sorgente luminosa Xenon Flash Lamp
Tecnologia di misurazione Fluorescence Intensity (Top and Bottom), Luminescence (Top), Absorbance (Top)
Tipo di piastra 96 and 384-well Plates
Reading Options Endpoint, Kinetic, Spectra
Agitazione Linear
Selezione della lunghezza d'onda Monochromator