Learn More
FLI-06, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482937
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16482937 50 mg -
16476878 10 mg 10mg
16466966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16482937 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15860
MedChemExpress FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico FLI-06
CAS 313967-18-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H30N2O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (86.66 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)OC4CCCCC4
Molecular Weight (g/mol) 438.52
Peso formulazione 438.52
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only