missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLI1 Antibody (FLI1/3183), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18548440 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18548440 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18548440 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308652AF405

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FLI1
Applicazioni ELISA, Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone FLI1/3183
Coniugato Alexa Fluor 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (aa 107-261) of human FLI1 protein with hexa-histidine tag (Uniprot: Q01543 )
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2313
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.