Learn More
Flibanserin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16488026 100 mg -
16428298 10 mg 10mg
16404187 50 mg 50mg
16400738 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16488026 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0095
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Flibanserin (BIMT-17; BIMT-17BS) is an orally active serotonin 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist with Ki values of 1 nM and 49 nM, respectively. Flibanserin binds to dopamine D4 receptors with an Ki value of 4-24 nM. Flibanserin shows anti-depression and anti-anxiety effect, can be used to hypoactive sexual desire disorder (HSDD) research-.
Flibanserin (BIMT-17
Specifica
Materiale o nome chimico Flibanserin
Forma fisica Solid
CAS 167933-07-5
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H21F3N4O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo BIMT-17 BIMT-17BS
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (128.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1CCN3CCN(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC3
Molecular Weight (g/mol) 390.4
Peso formulazione 390.4
Percent Purity 99.1%
Grado Research
Research purposes only