Learn More
Abnova™ FLJ11127 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH11524
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 54491
Peso molecolare 64.9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00054491-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16170573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00054491-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Specifica
AAH11524
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
64.9
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FAM105A
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54491
FLJ11127 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAATRSPTRARERERSGAPAAGSDQVHSWMLATSQALDTVWRMAKGFVMLAVSFLVAAICYFRRLHLYSGHKLKWWIGYLQRKFKRNLSVEAEVDLLSYCAREWKGETPRNKLMRKAYEELFWRHHIKCVRQVRRDNYDALRSVLFQIFSQGISFPSWMKEKDIVKLPEKLLFSQGCNWIQQYSFGPEKYTGSNVFGKLRKYVELLKTQWTEFNGIRDYHKRGSMCNTLFSDAILEYKLYEALKFIMLYQVTEVYEQMKTKKVIPSLFRLLFSRETSSDPLSFMMNHLNSVGDTCGLEQIDMFILGYSLEVKIKVFRLFKFNSRDFEVCYPEEPLRDWPEISLLTENDRHYHIPVF
FLJ11127/FLJ43660
FAM105A
Wheat Germ (in vitro)