Learn More
Novus Biologicals™ FLJ40125 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18526381 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18526381 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18526381 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00147699T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio FLJ40125
Sinonimo EC 3.1.3.16, FLJ40125, probable protein phosphatase 1 N, protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1 N (putative)
Simbolo del gene PPM1N