Learn More
Novus Biologicals™ FLJ46536 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18535284 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18535284 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18535284 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00285180T03
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio FLJ46536
Sinonimo FLJ46536, RUN and FYVE domain containing 4, RUN and FYVE domain-containing protein 4
Simbolo del gene RUFY4