Learn More
Key Instruments™ Flussometro in acrilico trasparente modello Flo Rite™ FR4000 con valvola di ingresso standard
Codice prodotto. 11978034
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0.4 - 5 l/min.
10 to 100 LPM
2 to 20 LPM
3 to 30 LPM
4 to 50 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Dimensione della confezione
11978034 2 to 20 LPM Pezzo
11948034 0.4 - 5 l/min. Pezzo
11988034 3 to 30 LPM Pezzo
11998034 4 to 50 LPM Pezzo
11908044 10 to 100 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11978034 Fornitore Key Instruments™ N. del fornitore FR4A42BVBN
Quantità Prezzo
1 178.29€ / pezzi 1
6 168.98€ / pezzi 1
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Specifica
Tipo Flowmeter
Accuracy ±3%
Velocità di flusso dell'aria 2 to 20 LPM
Float Material Stainless Steel
Valori nominali pressione 100 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Da utilizzare con (applicazione) Air sampling equipment aquaculture, Desalinization equipment, Gas analyzers, Medical systems, Photoprocessing equipment, Water treatment and distribution systems
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Materiale parte interna Acrylic
Modello FR4000
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 34.7 mm
Bilancia Full scale
Materiale sigillante Buna-N
Temperatura (sistema metrico) 65°C
Valvola Standard inlet valve