Learn More
Flocoumafen-d4, TRC
Codice prodotto. 30406431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406431 1 mg
30390871 0.5 mg
30398708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30406431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4015021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2469039-51-6
Formula molecolare C33H21D4F3O4
Molecular Weight (g/mol) 546.57
Sinonimo 4-Hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-1-naphthalenyl]-2H-1-benzopyran-2-one-d4, Storm, WL 108366-d4
SMILES O=C1C(C(C2)C3=C(C=CC=C3)CC2C(C=C4)=CC=C4OCC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=C(O)C6=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C6[2H])O1
Specifica
Materiale o nome chimico Flocoumafen-d4
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2/i3D,4D,7D,8D
Percent Purity >95%