Learn More
Flonicamid (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 158063-66-2 |
| Nomi componenti o analita | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H4 F3 N O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Flonicamid free acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Vedi altri risultati |