Learn More
3M™ Doodlebug™ Floor Buffing Pads
Codice prodotto. 17108860
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17108860 Red pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17108860 Fornitore 3M™ Doodlebug™ N. del fornitore 7100194315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    146.46€ / pezzi 30
    Risparmia 97.54€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
For use with the Doodlebug™ Floor Cleaning System
  • Pads are highly durable and easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Floor Pads
Colore Red
Dimensioni (L x P) 254 x 118 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning/Polishing Floors
Da utilizzare con (apparecchiatura) Doodlebug™ Floor Cleaning System
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm
Quantità 30 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 118 mm