Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
Codice prodotto. 17168800
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
17168800 254 mm pezzi 5
17198810 280 mm pezzi 5
17148820 505 mm pezzi 5
17138810 530 mm pezzi 5
17178800 305 mm pezzi 5
17138820 330 mm pezzi 5
17158810 355 mm pezzi 5
17198800 380 mm pezzi 5
17108810 406 mm pezzi 5
17118810 432 mm pezzi 5
17128810 460 mm pezzi 25
17277206 460 mm pezzi 5
17188810 480 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17168800 Fornitore Scotch-Brite™ N. del fornitore 7100159535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    34.98€ / pezzi 5
    Risparmia 23.02€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the efficient, intermediate cleaning of heavily soiled floors with or without a coating. For use with single disc machines or automatic floor cleaning machines with slow speed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Floor Pad
Colore Green
Diametro (sistema metrico) 254 mm
Da utilizzare con (applicazione) Scrubbing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Single Disc Machines or Slow Speed Automatic Floor Cleaning Machines
Stile Round