Learn More
Brady™ Supporti da pavimento
Codice prodotto. 11712005 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
ATTENTION SOL GLISSANT
ATTENTION ZONE DE TRAVAIL
ENTREE INTERDITE
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
11712005 ENTREE INTERDITE Pezzo
11796655 ATTENTION SOL GLISSANT Pezzo
11706665 ATTENTION ZONE DE TRAVAIL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11712005 Fornitore Brady™ N. del fornitore 241941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25€
    70.71€ / pezzi 1
    Risparmia 7.54€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
  • These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Specifica
Alternate Part Number HEAVY DUTY FLOORSTAND ENTREE INTERDIT
Testo visualizzato ENTREE INTERDITE
Altezza (sistema imperiale) 25.98 in.
Altezza (sistema metrico) 660 mm
Forma Rectangle
Colore Black, Red on White
Tipo Floor Stand