Learn More
Brady™ Floor Stand
Codice prodotto. 15193289 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Red on Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15193289 Black, Red on Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15193289 Fornitore Brady™ N. del fornitore 241971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25€
    70.71€ / pezzi 1
    Risparmia 7.54€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Use the Floor Stand for site identification.
  • Economy duty floor stand.
Specifica
Alternate Part Number ECONOMY DUTY FLOOR STND VERBODEN TOEGANG
Testo visualizzato VERBODEN TOEGANG
Altezza (sistema imperiale) 25.98 in.
Altezza (sistema metrico) 660 mm
Forma Rectangle
Colore Black, Red on Yellow
Materiale Polyester
Tipo Floor Stand