Learn More
Flopropione, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16484376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100562
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Flopropione
CAS 2295-58-1
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 150 mg/mL (823.41 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCC(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98.93%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only