Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, 100-200 mesh, for column chromatography
Codice prodotto. 10328630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10328630 250 g 250g
10104980 500 g 500g
10318903 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10328630 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 205442500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 100/120 Mesh
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 g
Materiale Florisil
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna