Learn More
Florisil™, 60-100 mesh, for column chromatography
Codice prodotto. 10358580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358580 250 g Glass Bottle 250g
10174830 500 g Glass Bottle 500g
10793011 1 kg Glass Bottle 1kg
10512904 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10358580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205452500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Florisil, MgO3Si, CAS Number-1343-88-0, 1kg, White, 01,393; 09,223, 100.39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, 60-100 mesh, for column chromatography, Glass bottle | CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1343-88-0
Formula molecolare MgO3Si
Molecular Weight (g/mol) 100.39
Numero MDL MFCD00078249
InChI Key ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Florisil™
Nota nome 60-100 mesh, for column chromatography
Colore White
Forma fisica Fine Powder
Quantità 250 g
Fieser 01,393; 09,223
Indice di Merck 10, 5509
Imballaggio Glass Bottle
Dimensione particelle Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
Peso formulazione 100.39