Learn More
Florisil™, 60 to 100 Mesh, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578784 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15578784 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15578784 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore M36807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.32€
    274.34€ / 500g
    Risparmia 74.98€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2027
Selective Adsorbent for Gas Chromatography
Identificatori chimici
CAS 1343-88-0
Formula molecolare MgO3Si
Molecular Weight (g/mol) 100.39
InChI Key ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Florisil™
Quantità 500 g
Dimensioni maglia 60 to 100 Mesh
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 2.51kg