Learn More
Florisil™, Activated at 675°C, 60 to 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518124 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15518124 2 kg Poly Pail 2kg
15508124 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15518124 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 337208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1741.28€
    1080.40€ / 2kg
    Risparmia 660.88€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Suitable for Use in Chromatographic Cleanup of Pesticide Residues
Identificatori chimici
CAS 1343-88-0
Formula molecolare MgO3Si
Molecular Weight (g/mol) 100.39
InChI Key ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Florisil™
Nota nome Activated at 675°C
Quantità 2 kg
Dimensioni maglia 60 to 100 Mesh
Imballaggio Poly Pail
Gravità specifica 1L = 2.51kg
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent