Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15652080 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15652080 250 g 250g
15642080 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15652080 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 220736250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
100-200 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1343-88-0
Formula molecolare MgO3Si
Molecular Weight (g/mol) 100.39
Numero MDL MFCD00078249
InChI Key ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Florisil™
Quantità 250 g
Dimensioni maglia 100 to 200mesh
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 100.39g/mol