Learn More
Florisil™, for pesticide residue analysis, 60-100 mesh
Codice prodotto. 15535266 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15535266 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15535266 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457725000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Florisil™
CAS 1343-88-0
Formula molecolare MgO3Si
Solubilità Insoluble in water
InChI Key ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 100.39
Quantità 500 g
Peso formulazione 100.39
Grado Pesticide