Learn More
Cytiva Flow Cell
Codice prodotto. 11310262 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 μL
6 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11310262 6 μL Pezzo
11320262 2 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11310262 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18112824
In stock
UV flow cell
UV Flow Cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Flow Cell
Capacità (sistema metrico) 6 μL
Materiale ETFE, Glass, Titanium, Fluorcarbon Rubber and Encapsulated Silicone O-ring