Learn More
Flow Cup Viscosity Standards, Paragon Scientific™
These standards are especially designed for use in DIN, Ford, ISO, Shell and Zahn flow cups. Certified at 20°C and 25°C, each value is tested to ASTM D2162 for viscosity measurement and ASTM D1480 for Density measurement, certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034.
74.90€ - 89.80€
Codice del prodotto | Marca | Viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050172
|
Paragon Scientific
C6 |
8.945 mPa.s (20°C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15929959
|
Paragon Scientific
C10 |
17.78 mPa.s (20 °C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16030172
|
Paragon Scientific
C20 |
37.22 mPa.s (20°C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16040172
|
Paragon Scientific
C35 |
72.9 mPa.s (20°C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16060172
|
Paragon Scientific
C60 |
135.9 mPa.s (20°C) |
82.75€
500mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15939959
|
Paragon Scientific
C100 |
281.4 mPa.s (20°C) |
89.80€
500mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15949959
|
Paragon Scientific
C200 |
557.7 mPa.s (20°C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15959959
|
Paragon Scientific
C350 |
1044 mPa.s (20°C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15969959
|
Paragon Scientific
C600 |
1882 mPa.s (20 °C) |
74.90€
500mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Manufactured in accordance with ASTM D2162 the primary method for viscosity
- Density g/mL in accordance with ASTM D1480
- Density, dynamic viscosity and kinematic viscosity quoted at all temperatures
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Full Traceability to National Standards
- 2 year shelf life
Nominal values quoted