Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 131-QS
Codice prodotto. 10289611
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3300 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10289611 3300 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10289611 Fornitore Hellma N. del fornitore 1311040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    439.00€ / pezzi 1
    Risparmia 41.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 26-04-2027
Highly pure Suprasil™ quartz glass flow-through cuvette for fluorescence analysis and designed with inlet/outlet tubes.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • UV/VIS range
  • Integrated inlet/outlet tubes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3300 μL
Materiale Suprasil Quartz
Larghezza (sistema metrico) interno 10 mm
Include Inlet/Outlet Tubes
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 10 x 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm