Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 137-QS
Codice prodotto. 15888966
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
15888966 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15888966 Fornitore Hellma N. del fornitore 137140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    327.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 05-03-2027
Highly pure Suprasil™ quartz glass flow-through cuvette for fluorescence analysis and designed with inlet/outlet tubes.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • UV/VIS range
  • Integrated inlet/outlet tubes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 260 μL
Materiale Suprasil Quartz
Larghezza (sistema metrico) interno 9 mm
Include Inlet/Outlet Tubes
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 1 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm