Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS
Codice prodotto. 15859824
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
110 μL
550 μL
Lunghezza del percorso:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
15859824 550 μL 10 x 5 mm Pezzo
15786962 110 μL 10 x 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15859824 Fornitore Hellma N. del fornitore 1767601540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    890.00€ / pezzi 1
    Risparmia 75.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Highly pure Suprasil™ quartz glass flow-through cuvette for absorbance, transmission, and fluorescence measurements and designed with 2 FEP tubing screw connections.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • UV/VIS range
  • Integrated screw connections for FEP tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 550 μL
Materiale Suprasil Quartz
Larghezza (sistema metrico) interno 5 mm
Include Two Screw Connections, FEB Tubing
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 10 x 5 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm