Learn More
Cole-Parmer Flow Through Tubing Weight, PTFE
Codice prodotto. 30053089 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
3/16 in. to 1/4 in.
5/16 in. to 7/16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
30053089 3/16 in. to 1/4 in. Pezzo
30054041 5/16 in. to 7/16 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30053089 Fornitore Cole-Parmer N. del fornitore 5011798
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Ver todas las promociones
Spedizione stimata: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Prevent tubing from coiling or floating during fluid transfer applications
Tapered hose barb fitting easily inserts into the inner diameter (ID) of flexible tubing. Keep tubing submerged in liquid, preventing floatation, and ensuring uninterrupted fluid flow. Constructed of chemically inert PTFE. Autoclavable—allowing for easy sterilization and reuse
Especificaciones
Dimensioni dei tubi 3/16 in. to 1/4 in.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.