Learn More
WTW™ Flow-through Vessel for WTW™ pH Electrode
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 97 mL |
| Colore | Transparent |
| Descrizione | Flow-through vessel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrodes, LTA 01 and LR 325/01 Conductivity Cells, TFK 150 and TFK 530 Temperature Probes |
| Da utilizzare con (applicazione) | For ultrapure water measuring |
| Materiale | PVC |