Learn More
3M™ Flowstream™ Air Regulator System
Codice prodotto. 11771353 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11771353 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11771353 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100005806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    423.06€ / pezzi 1
    Risparmia 200.94€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifications
Product Type Flowstream Regulator
Da utilizzare con (apparecchiatura) working pressure of 3-8 bar
Include Integrated warning whistle, integrated activated charcoal filter, belt swivel mechanism, auxillary connection for air tools, integrated silencer (<65dBA)
Quantità 1 Ea.