Learn More
Floxuridine, TRC
Codice prodotto. 30404927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF40587050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Floxuridine
CAS 50-91-9
Formula molecolare C9 H11 F N2 O5
Quantità 50 mg
Sinonimo Uridine, 2'-deoxy-5-fluoro-, 2'-Deoxy-5-fluorouridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, 5-Fluoro-2'-deoxy-β-uridine, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 5-Fluorodeoxyuridine, 5-Fluorouracil 2'-deoxyriboside, 5-Fluorouracil deoxyriboside, FUDR, FdUrd, Floxuridin, Floxuridine, NSC 26740, NSC 27640
InChI Formula InChI=1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
IUPAC Name 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 246.19
Peso formulazione 246.0652