missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluazifop-butyl D9 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30323039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30323039 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323039 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREXA13670100AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Fluazifop-butyl D9 (n-butyl D9)
CAS 2714409-29-5
Solvente o matrice Acetone
Formula molecolare C19 2H9 H11 F3 N O4
Quantità 1 mL
Sinonimo Fluazifop-butyl D9
InChI Formula InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,11D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl 2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 392.42
Peso formulazione 392.1909 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.