Learn More
(±)-Fluazifop, TRC
Codice prodotto. 30012683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012683 25 mg 25mg
30011734 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF40743025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69335-91-7
Formula molecolare C15 H12 F3 N O4
Molecular Weight (g/mol) 327.26
Sinonimo 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (±)-Fluazifop, Fluazifop, Fluazifop, Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]- (9CI, ACI)
IUPAC Name 2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoic acid
SMILES CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluazifop (free acid)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Peso formulazione 327.0718
Percent Purity >95%