Learn More
Fluazinam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482286
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482286 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1839
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Fluazinam
CAS 79622-59-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H4Cl2F6N4O4
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (268.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CN=C(NC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C(Cl)=C2[N+]([O-])=O)C(Cl)=C1)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 465.09
Peso formulazione 465.09
Percent Purity 98.31%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only