Learn More
Fluazinam, TRC
Codice prodotto. 30404170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF4074505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluazinam
CAS 79622-59-6
Formula molecolare C13 H4 Cl2 F6 N4 O4
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine, ASC 66825, ASC 67178, Altima, Fluazinam, Frowncide, Frowncide SC, IKF 1216, Mapro, N-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-2,6-dinitro-3-chloro-4-trifluoromethylaniline, Ohayo, Omega, Omega (pesticide), PP 192, Sekoya, Shirlan, Shirlan (Zeneca), Shirlan Flow, Zignal
InChI Formula InChI=1S/C13H4Cl2F6N4O4/c14-6-1-4(12(16,17)18)3-22-11(6)23-9-7(24(26)27)2-5(13(19,20)21)8(15)10(9)25(28)29/h1-3H,(H,22,23)
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1Nc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC Name 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 465.09
Peso formulazione 463.9514