Learn More
Fluazuron 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324203 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324203 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13672000AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluazuron
CAS 86811-58-7
Nomi componenti o analita Fluazuron
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C20 H10 Cl2 F5 N3 O3
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron
InChI Formula InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2
IUPAC Name N-[[4-chloro-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 506.21
Quantità 1 mL
Peso formulazione 505.0019 g/mol