Learn More
Fluazuron, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Fluazuron |
| CAS | 86811-58-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C20 H10 Cl2 F5 N3 O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32) |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2 |
| IUPAC Name | N-[[4-chloro-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 506.21 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?