Learn More
Flubendazole alcohol, TRC
Codice prodotto. 30136721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136721 1 g 1g
30011659 10 mg 10mg
30010459 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136721 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9424551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82050-12-2
Formula molecolare C16 H14 F N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 315.3
Sinonimo Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
IUPAC Name methyl N-[6-[(4-fluorophenyl)-hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Flubendazole-hydroxy
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Peso formulazione 315.1019