Learn More
Flubendazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17982226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17982226 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0463.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flubendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flubendazole
CAS 31430-15-6
Nomi componenti o analita Flubendazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H12 F N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
InChI Formula InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC Name methyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 313.28
Quantità 100 mg
Peso formulazione 313.0863 g/mol