Learn More
Flubendazole, 98%
Codice prodotto. 15542283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15542283 25 g 25g
15522283 1 g 1g
15532283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15542283 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 101910250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 313.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31430-15-6
Formula molecolare C16H12FN3O3
Molecular Weight (g/mol) 313.28
InChI Key CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
PubChem CID 35802
ChEBI CHEBI:77095
IUPAC Name methyl N-[6-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Specifica
Materiale o nome chimico Flubendazole
Punto di fusione 260.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hr)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 25 g
Peso formulazione 313.28