Learn More
Fluconazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312546 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312546 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13697500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluconazole
CAS 86386-73-4
Nomi componenti o analita Fluconazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 F2 N6 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI Formula InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 306.27
Quantità 1 mL
Peso formulazione 306.1041 g/mol