General Description
• Fluconazole, 98% is a triazole compound showing antifungal activity mainly against Candida, Coccidioides, and Cryptococcus species
• It has been shown to inhibit fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethylation, resulting in the accumulation of fungal 14 α-methyl sterols, the loss of normal fungal sterols, and associated fungistatic activity
• It also inhibits cytochrome P450 family 2 subfamily c member 9 (CYP2C9)
• Mammalian cell demethylation is much less susceptible to fluconazole inhibition
Applications
• Fluconazole has fungistatic activity against many fungal strains including Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, and Cryptococcus neoformans.
• Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene
• In biological experiments, this compound has been used to assess minimum inhibitory concentration in (MIC)-fungal assays
• It has also been used as a positive control in antifungal assay of plants
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluconazole |
| Punto di fusione | 137.0°C to 141.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. (105°C, 3 h) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c |
| Peso formulazione | 306.27 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Fluconazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.