Specifications
| Materiale o nome chimico | Fluconazole |
| CAS | 86386-73-4 |
| Punto di fusione | 137.0°C to 141.0°C |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Formula molecolare | C13H12F2N6O |
| Numero MDL | MFCD00274549 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c,solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Fluconazole
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.