Learn More
Fluconazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488086 100 mg 100mg
16422016 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0101
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Fluconazole (UK-49858) is a triazole antifungal agent with excellent activities against a broad range of fungi, especially against Candida albicans. Fluconazole inhibits C. albicans and Candida kefyr with IC99s range from 0.20 μg/mL to 0.39 μg/mL.
Fluconazole (UK-49858) is a triazole antifungal agent with excellent activities against a broad range of fungi, especially against Candida albicans. Fluconazole inhibits C. albicans and Candida kefyr with IC99s range from 0.20 μg/mL to 0.39 μg/mL.
Specifica
Materiale o nome chimico Fluconazole
Forma fisica Powder
CAS 86386-73-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H12F2N6O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo UK-49858
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.51 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (6.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(O)(CN2C=NC=N2)CN3C=NC=N3)C(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 306.27
Peso formulazione 306.27
Percent Purity 99.21%
Grado Research
Research purposes only