Learn More
Fluconazole, Mikromol™
Codice prodotto. 18001940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18001940 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18001940 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0235.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fluconazole
CAS 86386-73-4
Nomi componenti o analita Fluconazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 F2 N6 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI Formula InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 306.27
Quantità 250 mg
Peso formulazione 306.1041 g/mol